Learn More
Chlorhydrate de 6,7-diméthoxy-3,4-dihydroisoquinoléine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15468716
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15468716 5 g 5g
15478716 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15468716 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64130.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 20232-39-7 | C11H14ClNO2 | 227.69 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20232-39-7
Formule moléculaire C11H14ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 227.69
Numéro MDL MFCD11099370
Clé InChI PQXVEYYRJHMTEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hydrochloride, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hcl, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline, hcl, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline, chloride, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-isoquinoline hydrochloride, pubchem17358, ksc496s5h, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxyisoquinoline hydrochloride, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hydro-chloride, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinolinehydrochloridehydrate
CID PubChem 2724664
Nom IUPAC 6,7-diméthoxy-3,4-dihydroisoquinoline ; chlorhydrate
SMILES Cl.COC1=CC2=C(C=NCC2)C=C1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hydrochloride
Point de fusion 198°C to 202°C
Couleur Jaune
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 3712033
Poids de la formule 227.69
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide