Learn More
Chlorhydrate de 6,7-diméthoxy-3,4-dihydroisoquinoléine hydraté, 99+ %, Thermo Scientific™
Code produit 10723251 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10723251 5 g Flacon en verre 5g
11916501 25 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10723251 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 265960050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 20232-39-7
Formule moléculaire C11H14ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 227.69
Numéro MDL MFCD11099370
Clé InChI PQXVEYYRJHMTEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hydrochloride, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hcl, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline, hcl, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline, chloride, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-isoquinoline hydrochloride, pubchem17358, ksc496s5h, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxyisoquinoline hydrochloride, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hydro-chloride, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinolinehydrochloridehydrate
CID PubChem 2724664
SMILES Cl.COC1=CC2=C(C=NCC2)C=C1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 6, 7-Dimethoxy-3, 4-dihydroisoquinoline hydrochloride hydrate
Point de fusion 198.0°C to 202.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Nom IUPAC 6,7-diméthoxy-3,4-dihydroisoquinoline ; chlorhydrate
Poids de la formule 227.69
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre cristalline