Learn More
Chlorhydrate de 6,7-diméthoxy-3,4-dihydroisoquinoléine hydraté, 99+ %, Thermo Scientific™
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsSpecifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 6, 7-Dimethoxy-3, 4-dihydroisoquinoline hydrochloride hydrate |
| Point de fusion | 198.0°C to 202.0°C |
| Couleur | Jaune |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% min. (on dry substance) (Argentometry) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 25 g |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol |
| Nom IUPAC | 6,7-diméthoxy-3,4-dihydroisoquinoline ; chlorhydrate |
| Poids de la formule | 227.69 |
| Show More |