Learn More
Chlorhydrate de 6,7-diméthoxy-3,4-dihydroisoquinoléine hydraté, TRC
Code produit 30388499
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30388499 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30388499 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD47063025G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline Hydrochloride Hydrate
CAS 20232-39-7
Formule moléculaire C11H14ClNO2 .xH2O
Quantité 25 g
Synonyme 3,4-Dihydro-6,7-dimethoxyisoquinoline Hydrochloride Hydrate
Formule InChI InChI=1S/C11H13NO2.ClH/c1-13-10-5-8-3-4-12-7-9(8)6-11(10)14-2;/h5-7H,3-4H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.COc1cc2CCN=Cc2cc1OC
Nom IUPAC 6,7-diméthoxy-3,4-dihydroisoquinoline ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 227.69
Poids de la formule 227.0713