Learn More
6,7-diméthoxyquinazoline-2,4-dione, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11368145
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11368145 10 g 10g
11378145 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11368145 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08411.09
 Article restreint
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 28888-44-0 | C10H10N2O4 | 222.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28888-44-0
Formule moléculaire C10H10N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 222.20
Numéro MDL MFCD00023889
Clé InChI KWNQIIMVPSMYEM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6,7-dimethoxyquinazoline-2,4-dione, 2,4-dihydroxy-6,7-dimethoxyquinazoline, 6,7-dimethoxyquinazoline-2,4 1h,3h-dione, 6,7-dimethoxyquinazoline-2,4-diol, 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,4-dione, 6,7-dimethoxy-1h,3h-2,4-quinazolindione, 2,4 1h,3h-quinazolinedione, 6,7-dimethoxy, 6,7-dimethoxy-2,4-quinazolinedione, 2,4-dihydroxy-6,7-dimethoxy quinazoline, 6,7-dimethoxy-2,4-dihydroxy quinazoline
CID PubChem 120081
Nom IUPAC 6,7-diméthoxy-1H-quinazoline-2,4-dione
SMILES COC1=C(OC)C=C2C(=O)NC(=O)NC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4-dione
Point de fusion >300°C
Quantité 10 g
Beilstein 204597
Poids de la formule 222.2
Pourcentage de pureté 98%