Learn More
6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4-dione, TRC
Code produit 30380874
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30380874 1 g -
30377450 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30380874 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4749501G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28888-44-0
Formule moléculaire C10 H10 N2 O4
Poids moléculaire (g/mol) 222.2
Synonyme 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione, Doxazosin Mesilate Imp. D (EP), 2,4(1H,3H)-Quinazolinedione, 6,7-dimethoxy-, 6,7-Dimethoxy-2,4(1H,3H)-quinazolinedione, 2,5-Dihydroxy-6,7-dimethoxyquinazoline, 6,7-Dimethoxy-1H-quinazoline-2,4-dione, 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4-diol, 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4-dione
Nom IUPAC 6,7-diméthoxy-1H-quinazoline-2,4-dione
SMILES COc1cc2NC(=O)NC(=O)c2cc1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 6,7-dimethoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C10H10N2O4/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)11-10(14)12-9(5)13/h3-4H,1-2H3,(H2,11,12,13,14)
Poids de la formule 222.0641