Learn More
6,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 15435378
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantité Packungsgröße
15435378 1 g 1g
15445378 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 15435378 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59151.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 63744-22-9 | Molecular Formula: C6H3Br2N3 | Molecular Weight: 276.92 g/mol
It is an Intermediate in organic syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un intermédiaire dans les synthèses organiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Température de stockage recommandée : 2 - 4°C. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63744-22-9
Formule moléculaire C6H3Br2N3
Poids moléculaire (g/mol) 276.92
Numéro MDL MFCD08460056
Clé InChI UQCZZGIPIMJBCL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6,8-dibromoimidazo 1,2-a pyrazine, imidazo 1,2-a pyrazine, 6,8-dibromo, 6,8-dibromo-imidazo 1,2-a pyrazine, 6,8-dibromoimidazol 1,2-a pyrazine, pubchem14656, acmc-1b8pv, ksc351o9d, buttpark 180\02-82, 6,8 dibromoimidazo 1,2-a pyrazine, 6,8-dibomoimidazo 1,2-a pyrazine
CID PubChem 15025843
Nom IUPAC 6,8-dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine
SMILES BrC1=CN2C=CN=C2C(Br)=N1
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 6,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 276.92
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Sicherheitshinweis
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 6,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.