Learn More
6,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15445378
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15445378 5 g 5g
15435378 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15445378 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59151.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 63744-22-9 | Molecular Formula: C6H3Br2N3 | Molecular Weight: 276.92 g/mol
It is an Intermediate in organic syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un intermédiaire dans les synthèses organiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Température de stockage recommandée : 2 - 4°C. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63744-22-9
Formule moléculaire C6H3Br2N3
Poids moléculaire (g/mol) 276.92
Numéro MDL MFCD08460056
Clé InChI UQCZZGIPIMJBCL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6,8-dibromoimidazo 1,2-a pyrazine, imidazo 1,2-a pyrazine, 6,8-dibromo, 6,8-dibromo-imidazo 1,2-a pyrazine, 6,8-dibromoimidazol 1,2-a pyrazine, pubchem14656, acmc-1b8pv, ksc351o9d, buttpark 180\02-82, 6,8 dibromoimidazo 1,2-a pyrazine, 6,8-dibomoimidazo 1,2-a pyrazine
CID PubChem 15025843
Nom IUPAC 6,8-dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine
SMILES BrC1=CN2C=CN=C2C(Br)=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 276.92
Pourcentage de pureté 95%