Learn More
Acide 6,8-dichloro-2-oxo-2H-chromène-3-carboxylique, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10354702
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10354702 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10354702 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB01254CB
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 6, 8-Dichloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
CAS 2199-86-2
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95+%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C10H4Cl2O4
Numéro MDL MFCD00047641
Quantité 250 mg
Synonyme 6,8-dichloro-2-oxo-2h-chromene-3-carboxylic acid, 2h-1-benzopyran-3-carboxylicacid, 6,8-dichloro-2-oxo, 2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 6,8-dichloro-2-oxo, opera_id_158, maybridge1_000531, 6,8-dichlorocoumarin-3-carboxylic acid, 2-oxo-6,8-dichloro-2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid
Clé InChI WJEHZKIVHXRVSR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C2C=C(C(=O)OC2=C(C=C1Cl)Cl)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 6,8-dichloro-2-oxochromène-3-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 259.038
CID PubChem 657910
Poids de la formule 259.04
Pourcentage de pureté 95%