Learn More
6,9-Dichloro-2-méthoxyacridine 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11317645
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11317645 25 g 25g
11307645 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11317645 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05913.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 86-38-4 | C14H9Cl2NO | 278.132 g/mol
6,9-Dichloro-2-methoxyacridine is used to prepare 6-chloro-2-methoxy-acridin-9-ylamine by reacting with phenol and ammonium carbonate. It is used in the preparation of 9-amino-6-chloro-2-methoxyacridine, N'-(6-Chloro-2-methoxy-acridin-9-yl)-heptylamine and N,N'-bis-(6-chloro-2-methoxy-acridin-9-yl)-hexane-1,6-diamine. Further, it is involved in the preparation of 4-aminoquinoline and 9-aminoacridine derivatives by reaction with quinolizidinylalkylamines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 6,9-dichloro-2-méthoxyacridine est utilisée pour préparer la 6-chloro-2-méthoxy-acridine-9-ylamine en réagissant avec le phénol et le carbonate d’ammonium. Elle est utilisée dans la préparation de la 9-amino-6-chloro-2-méthoxyacridine, N′-(6-chloro-2-méthoxy-acridine-9-yl)-heptylamine et N,N′-bis-(6-chloro-2-méthoxy-acridine-9-yl)-hexane-1,6-diamine. De plus, elle participe à la préparation de dérivés de la 4-aminoquinoléine et de la 9-aminoacridine par réaction avec les quinolizidinylalkylamines.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86-38-4
Formule moléculaire C14H9Cl2NO
Poids moléculaire (g/mol) 278.132
Numéro MDL MFCD00005028
Clé InChI RYRNQWYNHLLOGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme halocrin, 3,9-dichloro-7-methoxyacridine, halocrine, 6.9-dichloro-2-methoxyacridine, 2-methoxy-6,9-dichloroacridine, acridine,9-dichloro-2-methoxy, acridine, 6,9-dichloro-2-methoxy, bidd:gt0206, 6,9dichloro-2-methoxyacridine, 6,9-dichloro-2-methoxy-acridine
CID PubChem 66577
Nom IUPAC 6,9-dichloro-2-méthoxyacridine
SMILES COC1=CC2=C(C3=C(C=C(C=C3)Cl)N=C2C=C1)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 6,9-Dichloro-2-methoxyacridine
Point de fusion 163°C to 165°C
Quantité 25 g
Beilstein 226309
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 278.14
Pourcentage de pureté 98%