Learn More
6-Acétoxy-2-acide naphthoïque, 98+ %, Thermo Scientific™
Code produit 11398356
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398356 5 g 5g
11308366 250 mg 250mg
11388356 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11398356 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15620.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17295-26-0
Formule moléculaire C13H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 230.219
Numéro MDL MFCD00059556
Clé InChI NFTLBCXRDNIJMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-acetoxy-2-naphthoic acid, 6-acetyloxy-2-naphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 6-acetyloxy, 6-acetyloxy naphthalene-2-carboxylic acid, 6-hydroxy-2-naphthoic acid acetate, 6-acetoxy-2-naphthoicacid, acmc-209e5j, 6-acetoxy-2-naphtoic acid, 2-acetoxy-6-naphthoic acid
CID PubChem 87038
Nom IUPAC acide6-acétyloxynaphtalène-2-carboxylique
SMILES CC(=O)OC1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Acetoxy-2-naphthoic acid
Point de fusion 218°C to 224°C
Quantité 5 g
Beilstein 3310348
Poids de la formule 230.22
Pourcentage de pureté ≥98%