Learn More
6-acétyl-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11487636
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11487636 100 g 100g
11467636 5 g 5g
11477636 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11487636 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14666.22
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 774-55-0 | C12H14O | 174.24 g/mol
6-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, is used asa novel methyl anthranilate yet extremely stable and resistant to discoloration. It is used in liquid detergent, concentrated fabric softner, alcoholic fine fragrances, antiperspirants. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 6-acétyl-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène est utilisé comme nouveau anthranilate de méthyle, mais extrêmement stable et résistant à la décoloration. Il est utilisé dans le détergent liquide, l’adoucissant textile concentré, les parfums de parfumerie fine à base d’alcool, les antitranspirants. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée : 2 - 8°C. Le produit est sensible à la lumière et à l’humidité. Manipuler et conserver sous un gaz inerte. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 774-55-0
Formule moléculaire C12H14O
Poids moléculaire (g/mol) 174.24
Numéro MDL MFCD00019710
Clé InChI VEPUKHYQNXSSKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethanone, 6-acetyltetralin, 6-acetyl tetralin, ethanone, 1-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenyl, unii-6l3dbr6de6, 6-acetyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 5,6,7,8-tetrahydro-2-acetonaphthone, 6l3dbr6de6, 6-acetyltetrahydronaphthalene, 1-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethan-1-one
CID PubChem 69885
SMILES CC(=O)C1=CC=C2CCCCC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Point de fusion -21°C
Densité 1.058
Point d’ébullition 119°C to 121°C (2 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.561
Quantité 100 g
Beilstein 1241458
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Nom IUPAC 1-(5,6,7,8-tétrahydronaphthalène-2-yl)éthan-1-one
Poids de la formule 174.24
Pourcentage de pureté 97%