Learn More
6-Acétyl-2(3 H)-benzothiazolone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11446280
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11446280 1 g 1g
11456280 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11446280 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27154.03
 Article restreint
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 133044-44-7 | C9H7NO2S | 193.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 133044-44-7
Formule moléculaire C9H7NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 193.22
Numéro MDL MFCD02660572
Clé InChI UFRAIEFXNRTICG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-acetyl-2 3h-benzothiazolone, 6-acetylbenzo d thiazol-2 3h-one, 1-2-hydroxybenzo d thiazol-6-yl ethanone, 6-acetyl-1,3-benzothiazol-2 3h-one, 2 3h-benzothiazolone,6-acetyl-9ci, pubchem21732, 6-acetyl-3h-benzthiazole-2-one, 6-acetyl-3h-benzothiazol-2-one, 6-acetylbenzothiazol-2 3h-one, 6-acetyl-2-benzothiazolone
CID PubChem 689053
Nom IUPAC 6-acétyl-3H-1,3-benzothiazol-2-one
SMILES CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)NC(=O)S2
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Acetyl-2(3H)-benzothiazolone
Point de fusion 190°C to 194°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 193.22
Pourcentage de pureté 97%