Learn More
6-Acétyl-2 (3 H)-benzoxazolone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11307149
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11307149 5 g 5g
11317149 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11307149 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27368.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 54903-09-2 | Molecular Formula: C9H7NO3 | Molecular Weight: 177.159 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54903-09-2
Formule moléculaire C9H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 177.159
Numéro MDL MFCD01664312
Clé InChI QXBNAXVXLAHDTE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-acetyl-2 3h-benzoxazolone, 2 3h-benzoxazolone, 6-acetyl, jpb 2, 6-acetyl-2-benzoxazolinone, 6-acetylbenzo d oxazol-2 3h-one, 6-acetyl-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one, acetyl-6 benzoxazolinone french, 6-acetyl-3h-benzooxazol-2-one, 6-acetyl-1,3-benzoxazol-2 3h-one, 6-acetyl-2-oxo-3-hydrobenzoxazole
CID PubChem 689054
Nom IUPAC 6-acétyl-3H-1,3-benzoxazol-2-one
SMILES CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)NC(=O)O2
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Acetyl-2(3H)-benzoxazolone
Point de fusion 232°C to 239°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 177.16
Pourcentage de pureté 97%