Learn More
6-Acétyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11347219
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11347219 25 g 25g
11337219 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11347219 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27407.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26518-71-8
Formule moléculaire C10H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 191.186
Numéro MDL MFCD01321313
Clé InChI BKJFWHFUERNXLJ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 3641956
Nom IUPAC 6-acétyle-4H-1,4-benzoxazine-3-one
SMILES CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)OCC(=O)N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Acetyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Point de fusion 193°C to 199°C
Quantité 25 g
Synonyme 6-acetyl-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 6-acetyl-2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 6-acetyl, 6-acetyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one, acmc-1co8k, 6-acetyl-4h-benzo 1,4 oxazin-3-one, 6-acetyl-2h-1,4-benzoxazine-3 4h-one, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one,6-acetyl, 6-acetyl-2h-1,4-benzoxazin-3 4 h-one
Poids de la formule 191.19
Pourcentage de pureté 98%