Learn More
Ester éthylique de l'acide 6-acétyl-picolinique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Acetyl-picolinic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 114578-70-0 |
| Formule moléculaire | C10H11NO3 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H11NO3/c1-3-14-10(13)9-6-4-5-8(11-9)7(2)12/h4-6H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1cccc(n1)C(=O)C |
| Nom IUPAC | 6-acetilpiridina-2-carboxilato de etilo |
| Poids moléculaire (g/mol) | 193.19 |
| Poids de la formule | 193.0739 |