Learn More
6-amino-1,3-benzoxazol-2(3h)-one, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10682495
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10682495 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10317494 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10682495 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC75714CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Chemical Identifiers
CAS 22876-17-1
Formule moléculaire C7H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 150.137
Numéro MDL MFCD00463899
Clé InChI STLPJYGZOIEDAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-aminobenzo d oxazol-2 3h-one, 6-amino-1,3-benzoxazol-2 3h-one, 2 3h-benzoxazolone, 6-amino, 6-amino-2-3h benzoxazolone, 6-amino-3h-benzooxazol-2-one, 6-amino-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one, 6-amino-2-benzoxazolone, 6-amino-2-benzoxazolinone, 6-amino-3-hydrobenzoxazol-2-one, 6-amino-2-hydroxybenzoxazole
CID PubChem 826989
Nom IUPAC 6-amino-3H-1,3-benzoxazole-2-one
SMILES C1=CC2=C(C=C1N)OC(=O)N2
Specifications
Nom chimique ou matériau 6-Amino-1, 3-benzoxazol-2(3H)-one
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 150.14
Pourcentage de pureté 95%