Learn More
6-amino-1,3-dihydroisobenzofuran-1-one, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10590742
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10590742 1 g Flacon en verre ambré 1g
10222742 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10590742 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM08380DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 57319-65-0
Formule moléculaire C8H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 149.149
Clé InChI ZIJZDNKZJZUROE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-aminophthalide, 6-aminoisobenzofuran-1 3h-one, 6-amino-1,3-dihydroisobenzofuran-1-one, 6-amino-2-benzofuran-1 3h-one, 6-amino-3h-isobenzofuran-1-one, 1 3h-isobenzofuranone, 6-amino, 6-amino-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one, 6-amino-1 3h-isobenzofuranone, 6-amino-3-hydroisobenzofuran-1-one, 6-aminophthalid
CID PubChem 93631
Nom IUPAC 6-amino-3H-2-benzofurane-1-one
SMILES C1C2=C(C=C(C=C2)N)C(=O)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Amino-1, 3-dihydroisobenzofuran-1-one
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 149.15
Pourcentage de pureté 95%