Learn More
6-Amino-1-benzyl-5-bromouracile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Amino-1-benzyl-5-bromouracil |
| CAS | 72816-87-6 |
| Formule moléculaire | C11 H10 Br N3 O2 |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H10BrN3O2/c12-8-9(13)15(11(17)14-10(8)16)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,13H2,(H,14,16,17) |
| SMILES | NC1=C(Br)C(=O)NC(=O)N1Cc2ccccc2 |
| Nom IUPAC | 6-amino-1-benzyl-5-bromopyrimidine-2,4-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 296.12 |
| Poids de la formule | 294.9956 |