Learn More
6-Amino-1-hexanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
6-Amino-1-hexanol is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 6-amino-1-hexanol est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’eau et de l’humidité.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Amino-1-hexanol |
| Point de fusion | 55°C to 58°C |
| Point d’ébullition | 136°C to 139°C (30 mmHg) |
| Point d’éclair | 133°C (271°F) |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 1732524 |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Poids de la formule | 117.19 |
| Pourcentage de pureté | 97% |