Learn More
6-Amino-1-tétralone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15464697
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15464697 10 g 10g
15454697 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15464697 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32028.09
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3470-53-9 | C10H11NO | 161.204 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3470-53-9
Formule moléculaire C10H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 161.204
Numéro MDL MFCD00099462
Clé InChI BEVVUJBVEXJGKM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 6-amino-1-tetralone, 6-amino-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 6-amino-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 1 2h-naphthalenone, 6-amino-3,4-dihydro, 6-amino-1,2,3,4-tetrahydro napthalene-1-one, 6-amino-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 6-azanyl-3,4-dihydro-2∼ h-naphthalen-1-one, 6-aminotetralone, pubchem12409
CID PubChem 339537
Nom IUPAC 6-amino-3,4 -dihydro-2H-naphtalén-1-one
SMILES C1CC2=C(C=CC(=C2)N)C(=O)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Amino-1-tetralone
Point de fusion 128°C to 130°C
Quantité 10 g
Numéro UN UN2811
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 161.21
Pourcentage de pureté 97%