Learn More
6-Amino-2-chloro-5-nitropyridine, TRC
Code produit 30316069
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30316069 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30316069 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6034952.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Amino-2-chloro-5-nitropyridine
CAS 27048-04-0
Formule moléculaire C5H4ClN3O2
Quantité 2.5 g
Synonyme 6-Chloro-3-nitro-2-pyridinamine, 2-Amino-6-chloro-3-nitro-pyridine, 6-Chloro-3-nitropyridin-2-ylamine
Formule InChI InChI=1S/C5H4ClN3O2/c6-4-2-1-3(9(10)11)5(7)8-4/h1-2H,(H2,7,8)
SMILES Nc1nc(Cl)ccc1[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 6-chloro-3-nitropyridine-2-amine
Poids moléculaire (g/mol) 173.56
Poids de la formule 172.9992