Learn More
6-Amino-2-méthylquinoline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11491718
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11491718 5 g 5g
15463077 250 mg 250mg
11481718 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11491718 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13967.06
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 65079-19-8 | C10H10N2 | 158.204 g/mol
6-Amino-2-methylquinoline is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 6-amino-2-méthylequinoline est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65079-19-8
Formule moléculaire C10H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 158.204
Numéro MDL MFCD00052600
Clé InChI TYJFYUVDUUACKX-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 103148
Nom IUPAC 2-méthylquinoléine-6-amine
SMILES CC1=NC2=C(C=C1)C=C(C=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Amino-2-methylquinoline
Point de fusion 189°C to 191°C
Quantité 5 g
Beilstein 114795
Synonyme 6-amino-2-methylquinoline, 2-methyl-6-quinolinamine, 6-quinolinamine, 2-methyl, 6-aminoquinaldine, 2-methyl-6-aminoquinoline, 6-quinolinamine,2-methyl, 2-methyl-quinolin-6-ylamine, 2-methyl-6-quinolylamine, mqn, 2-methylquinoline-6-amine
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 158.2
Pourcentage de pureté 97%