Learn More
Acide 6-amino-2-naphtoïque, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10091741 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10091741 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10091741 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 344500050
 Article restreint
Expédition estimée: 08-02-2027
Ajouter au panier
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 116668-47-4 | C11H9NO2 | 187.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 6-Amino-2-naphthoic acid
Note relative au nom 90%
CAS 116668-47-4
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 222°C to 227°C
Couleur Beige-vert
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C11H9NO2
Numéro MDL MFCD01861831
Quantité 5 g
Synonyme 6-amino-2-naphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 6-amino, 6-amino-2-naphtoic acid, 6-amino-2-naphthoic, 6-aminoisonaphthoic acid, 2-amino-6-naphthoic acid, 6-amino-2-carboxynaphthalene, bidd:gt0289, 6-amino-2-naphthoicacid
Clé InChI NZTPZUIIYNYZKT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)N)C=C1C(=O)O
Nom IUPAC Acide 6-aminonaphtalén-2-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 187.2
CID PubChem 2733954
Poids de la formule 187.2
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Poudre
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Amino-2-naphthoic acid
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Sicherheitshinweis
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.