Learn More
6-amino-2-pyridineméthanol 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15482152 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15482152 5 g 5g
15472152 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15482152 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 450040050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 79651-64-2
Formule moléculaire C6H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 124.14
Clé InChI YGMPMXTWKROXPP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-aminopyridin-2-yl methanol, 6-amino-2-pyridinemethanol, 2-aminopyridine-6-methanol, 6-amino-pyridin-2-yl-methanol, 2-pyridinemethanol, 6-amino, 2-amino-6-hydroxymethylpyridine, 6-aminopyridine-2-methanol, 6-amino-2-pyridinyl methanol, 2-amino-6-hydroxymethyl pyridine, 2-hydroxymethyl-6-aminopyridine
CID PubChem 11182606
Nom IUPAC (6-aminopyridine-2-yl)méthanol
SMILES C1=CC(=NC(=C1)N)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Amino-2-pyridinemethanol
Point de fusion 138.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 124.14
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Amino-2-pyridinemethanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.