Learn More
6-Amino-3-bromo-2-méthylpyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449793
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449793 25 g 25g
11429793 1 g 1g
11439793 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11449793 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12948.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 42753-71-9 | C6H8BrN2 | 188.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42753-71-9
Formule moléculaire C6H8BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 188.05
Numéro MDL MFCD00068230
Clé InChI SEOZHXRTVJPQPZ-UHFFFAOYSA-O
Synonyme 2-amino-5-bromo-6-methylpyridine, 6-amino-3-bromo-2-methylpyridine, 6-amino-3-bromo-2-picoline, 5-bromo-6-methyl-2-pyridinamine, 2-amino-5-bromo-6-picoline, 2-pyridinamine, 5-bromo-6-methyl, 5-bromo-6-methyl-pyridin-2-ylamine, 5-bromo-6-methyl-pyridin-2-amine, 5-bromo-6-methyl-2-pyridylamine, 5-bromo-6-methylpyridin-2-ylamine
CID PubChem 170678
Nom IUPAC 6-amino-3-bromo-2-methylpyridin-1-ium
SMILES CC1=[NH+]C(N)=CC=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Amino-3-bromo-2-methylpyridine
Point de fusion 80°C to 82°C
Quantité 25 g
Beilstein 114140
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 187.04
Pourcentage de pureté 97%