Learn More
6-Amino-3-bromo-2-picoline, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10065113 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10065113 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10065113 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 360750050
 Article restreint
En stock
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Amino-3-bromo-2-picoline
CAS 42753-71-9
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 82°C to 83°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H8BrN2
Numéro MDL MFCD00068230
Quantité 5 g
Synonyme 2-amino-5-bromo-6-methylpyridine, 6-amino-3-bromo-2-methylpyridine, 6-amino-3-bromo-2-picoline, 5-bromo-6-methyl-2-pyridinamine, 2-amino-5-bromo-6-picoline, 2-pyridinamine, 5-bromo-6-methyl, 5-bromo-6-methyl-pyridin-2-ylamine, 5-bromo-6-methyl-pyridin-2-amine, 5-bromo-6-methyl-2-pyridylamine, 5-bromo-6-methylpyridin-2-ylamine
Clé InChI SEOZHXRTVJPQPZ-UHFFFAOYSA-O
SMILES CC1=[NH+]C(N)=CC=C1Br
Nom IUPAC 5-bromo-6-méthylpyridine-2-amine
Poids moléculaire (g/mol) 188.05
CID PubChem 170678
Poids de la formule 187.04
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre duveteuse
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Amino-3-bromo-2-picoline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement