Learn More
6-Amino-3-chloro-1 H-indazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15487988
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15487988 5 g 5g
15477988 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15487988 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61445.06
 Article restreint
Expédition estimée: 01-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 21413-23-0 | C7H6ClN3 | 167.60 g/mol
6-Amino-3-chloro-1H-indazole is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 6-Amino-3-chloro-1H-indazole est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les champs de colorants.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau (0,62 g/l à 25°C).
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21413-23-0
Formule moléculaire C7H6ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 167.60
Numéro MDL MFCD07781648
Clé InChI DRRARKIFTNKQDW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-1h-indazol-6-amine, 6-amino-3-chloro-1h-indazole, 1h-indazol-6-amine,3-chloro, 6-amino-3-chloroindazole, 3-chloro-1h-indazole-6-ylamine, 3-chloro-1h-indazol-6-ylamine, 6-amino-3-chloro 1h indazole, pubchem23042, 3-chloro-indazol-6-amine
CID PubChem 14790453
Nom IUPAC 3-chloro-1H-indazol-6-amine
SMILES NC1=CC2=NNC(Cl)=C2C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Amino-3-chloro-1H-indazole
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water (0.62g/L at 25°C).
Poids de la formule 167.6
Pourcentage de pureté 97%