Learn More
6-Amino-3-cyano-2-méthylpyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11391899
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11391899 1 g -
11301909 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11391899 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26000.03
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 183428-90-2 | C7H7N3 | 133.154 g/mol
6-Amino-3-cyano-2-methylpyridine is a useful nitrile building block for proteomics research and synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
6-Amino-3-cyano-2-methylpyridine is a useful nitrile building block for proteomics research and synthesis.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 183428-90-2
Formule moléculaire C7H7N3
Poids moléculaire (g/mol) 133.154
Numéro MDL MFCD05865116
Clé InChI OZAIJUZOQOBQDW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-amino-2-methylnicotinonitrile, 6-amino-3-cyano-2-methylpyridine, 2-amino-5-cyano-6-methylpyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 6-amino-2-methyl, 6-amino-2-methyl-nicotinonitrile, pubchem14519, acmc-20ahz0, 6-amino-2-methyl-pyridine-3-carbonitrile, 6-amino-2-methyl nicotinonitrile, 2-methyl-3-cyano-6-amino-pyridine
CID PubChem 2794662
Nom IUPAC 6-amino-2-méthylpyridine-3-carbonitrile
SMILES CC1=C(C=CC(=N1)N)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Amino-3-cyano-2-methylpyridine
Point de fusion 164°C to 166°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 133.15
Pourcentage de pureté 97%