Learn More
6-Amino-3-méthyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-one, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10853001 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Product Code. 10853001
Brand: Thermo Scientific Acros 433470010
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 99584-10-8 | C8H8N2O2 | 164.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 99584-10-8
Formule moléculaire C8H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Numéro MDL MFCD07801206
Clé InChI FPNLXQSOWBNXCN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-amino-3-methyl-3h-benzooxazol-2-one, 6-amino-3-methyl-1,3-benzoxazol-2 3h-one, 6-amino-3-methyl-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one, 6-amino-3-methyl-3-hydrobenzoxazol-2-one, 6-amino-3-methylbenzoxazol-2-one, 2 3h-benzoxazolone, 6-amino-3-methyl, 6-amino-3-methylbenzo d oxazol-2 3h-one
CID PubChem 6486006
Nom IUPAC 6-amino-3-méthyl-1,3-benzoxazol-2-one
SMILES CN1C(=O)OC2=CC(N)=CC=C12
Specifications
Nom chimique ou matériau 6-Amino-3-methyl-1, 3-benzoxazol-2(3H)-one
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 148°C to 151°C
Couleur Brun clair
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 164.17
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Poudre
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 6-Amino-3-methyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.