Learn More
(6-Amino-3-pyridinyl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10094962
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10094962 250 mg 250mg
10196692 1 g 1g
10603835 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10094962 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07396CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 113293-71-3
Formule moléculaire C6H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 124.143
Clé InChI TXPRFSOGPYITOT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2794829
Nom IUPAC (6-aminopyridine-3-yl)méthanol
SMILES C1=CC(=NC=C1CO)N
Spécification
Nom chimique ou matériau (6-Amino-3-pyridinyl)methanol
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Synonyme 6-aminopyridin-3-yl methanol, 6-amino-3-pyridinyl methanol, 6-amino-3-pyridinemethanol, 2-amino-5-hydroxymethylpyridine, 6-amino-pyridin-3-yl-methanol, 2-amino-5-hydroxymethyl pyridine, 2-amino-5-pyridinemethanol, 3-pyridinemethanol, 6-amino, 3-pyridinemethanol,6-amino, 6-amino-3-hydroxymethylpyridine
Poids de la formule 124.14
Pourcentage de pureté 97%