Learn More
6-Amino-4-méthoxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine, TRC
Code produit 30327791
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30327791 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30327791 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA2949251G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Amino-4-methoxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine
CAS 100644-67-5
Formule moléculaire C6 H7 N5 O
Quantité 1 g
Synonyme 4-Methoxy-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amine
Formule InChI InChI=1S/C6H7N5O/c1-12-5-3-2-8-11-4(3)9-6(7)10-5/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11)
SMILES N1=CC=2C(=NC(=NC2N1)N)OC
Nom IUPAC 4-Méthoxy-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimid-6-amine
Poids moléculaire (g/mol) 165.16
Poids de la formule 165.07