Learn More
6-Amino-4-méthoxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine, TRC
Code produit 30319790
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30319790 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30319790 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA294925100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Amino-4-methoxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine
CAS 100644-67-5
Formule moléculaire C6 H7 N5 O
Quantité 100 mg
Synonyme 4-Methoxy-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amine
Formule InChI InChI=1S/C6H7N5O/c1-12-5-3-2-8-11-4(3)9-6(7)10-5/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11)
SMILES N1=CC=2C(=NC(=NC2N1)N)OC
Nom IUPAC 4-Méthoxy-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimid-6-amine
Poids moléculaire (g/mol) 165.16
Poids de la formule 165.07