Learn More
6-Amino-5-1,3-diméthyl-5-(formamido)uracile, TRC
Code produit 30004490
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30004490 25 mg 25mg
30003366 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30004490 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA60957025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7597-60-6
Formule moléculaire C7 H10 N4 O3
Poids moléculaire (g/mol) 198.18
Synonyme N-(6-Amino-1,3-dimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)formamide, Theophylline-Ethylenediamine Imp. C (EP), Caffeine Imp. B (EP), Theophylline Imp. C (EP)
Nom IUPAC N-(4-amino-1,3-diméthyl-2,6-dioxopyrimidine-5-yl)formamide
SMILES CN1C(=C(NC=O)C(=O)N(C)C1=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(6-Amino-1,3-dimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)formamide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H10N4O3/c1-10-5(8)4(9-3-12)6(13)11(2)7(10)14/h3H,8H2,1-2H3,(H,9,12)
Poids de la formule 198.0753
Pourcentage de pureté >95%