Learn More
6-Amino-5-(2,2-diéthoxyéthyl)-4-hydroxy-2-mercaptopyrimidine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Amino-5(2,2-diethoxyethyl)-4-hydroxy-2-mercaptopyrimidine |
| CAS | 7400-05-7 |
| Formule moléculaire | C10 H17 N3 O3 S |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H17N3O3S/c1-3-15-7(16-4-2)5-6-8(11)12-10(17)13-9(6)14/h7H,3-5H2,1-2H3,(H4,11,12,13,14,17) |
| SMILES | CCOC(Cc1c(N)nc(S)nc1O)OCC |
| Nom IUPAC | 6-amino-5-(2,2-diéthoxyéthyl)-2-sulfacylpyrimidine-4-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 259.33 |
| Poids de la formule | 259.0991 |