Learn More
6-Amino-5-azacytidine, MedChemExpress
Code produit 16454508
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16454508 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16454508 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY111643
 Article restreint
Expédition estimée: 23-10-2026
MedChemExpress 6-Amino-5-azacytidine inhibits the growth of bacteria E. coli.
6-Amino-5-azacytidine inhibits the growth of bacteria E. coli.
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Amino-5-azacytidine
CAS 105331-00-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C8H13N5O5
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité H2O : 14.71 mg/mL (56.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N([C@H]2[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(N)=NC(N)=N1
Poids moléculaire (g/mol) 259.22
Poids de la formule 259.22
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation