Learn More
6-Amino-5-bromoquinoline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15499678
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15499678 1 g 1g
15419688 250 mg 250mg
15409688 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15499678 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63150.03
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 50358-42-4 | C9H7BrN2 | 223.073 g/mol
6-Amino-5-bromoquinoline, has a wide range of biological and pharmacological activities. It shows both electrophilic and nucleophilic substitution reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 6-amino-5-bromoquinoline possède un large éventail d’activités biologiques et pharmacologiques. Elle déclenche à la fois des réactions de substitution électrophile et nucléophile.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans l’alcool, l’éther et le disulfure de carbone.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50358-42-4
Formule moléculaire C9H7BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 223.073
Numéro MDL MFCD00234503
Clé InChI MODLGTLYXJGDCH-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 12741232
Nom IUPAC 5-bromoquinoline-6-amine
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2Br)N)N=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Amino-5-bromoquinoline
Couleur Jaune à marron
Quantité 1 g
Synonyme 6-amino-5-bromoquinoline, 6-quinolinamine, 5-bromo, 5-bromo-6-quinolinamine, 6-quinolinamine,5-bromo, 5-bromo-quinolin-6-ylamine, 6-quinolinamine, 5-bromo-9ci
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. Soluble in alcohol,ether,and carbon disulfide.
Poids de la formule 223.07
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide