Learn More
6-Amino-5-bromoquinoxaline, TRC
Code produit 17962095
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17962095 1 g 1g
30134380 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17962095 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6018851G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50358-63-9
Formule moléculaire C8 H6 Br N3
Poids moléculaire (g/mol) 224.06
Synonyme 5-Bromo-6-quinoxalinamine, 5-Bromo-6-aminoquinoxaline, 5-Bromoquinoxalin-6-amine, 6-Amino-5-bromoquinoxaline
Nom IUPAC 5-bromoquinoxaline-6-amine
SMILES Nc1ccc2nccnc2c1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Amino-5-bromoquinoxaline
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C8H6BrN3/c9-7-5(10)1-2-6-8(7)12-4-3-11-6/h1-4H,10H2
Poids de la formule 222.9745