Learn More
6-Amino-5-formylamino-3H-pyrimidine-4-one, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Amino-5-formylamino-3H-pyrimidine-4-one |
| CAS | 64194-58-7 |
| Formule moléculaire | C5 H6 N4 O2 |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H6N4O2/c6-4-3(9-2-10)5(11)8-1-7-4/h1-2H,(H,9,10)(H3,6,7,8,11) |
| SMILES | Nc1ncnc(O)c1NC=O |
| Nom IUPAC | N-(4-amino-6-hydroxypyrimidine-5-yl)formamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 154.13 |
| Poids de la formule | 154.0491 |