Learn More
Chlorhydrate de 6-amino-6-désoxy-D-glucose, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Amino-6-deoxy-D-glucose, Hydrochloride |
| CAS | 55324-97-5 |
| Formule moléculaire | C6 H13 N O5 . Cl H |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H13NO5.ClH/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4+,5-,6?;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.NC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nom IUPAC | (3R,4S,5S,6R)-6-(aminometil)oxano-2,3,4,5-tetrol;clorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 215.63 |
| Poids de la formule | 215.0561 |