Learn More
6-Amino-9-méthylpurine (9-méthyladénine), TRC
Code produit 30326038
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30326038 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30326038 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6174501G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Amino-9-methylpurine
CAS 700-00-5
Formule moléculaire C6 H7 N5
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C6H7N5/c1-11-3-10-4-5(7)8-2-9-6(4)11/h2-3H,1H3,(H2,7,8,9)
SMILES Cn1cnc2c(N)ncnc12
Nom IUPAC 9-méthylpurine-6-amine
Poids moléculaire (g/mol) 149.15
Poids de la formule 149.0701