Learn More
6-Aminobenzo[d]oxazol-2(3H)-one, 95%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 6-Aminobenzo[d]oxazol-2(3H)-one |
| CAS | 22876-17-1 |
| Formule moléculaire | C7H6N2O2 |
| Numéro MDL | MFCD00463899 |
| Quantité | 250 mg |
| SMILES | NC1=CC2=C(NC(=O)O2)C=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 150.13 |
| Pourcentage de pureté | 95% |