Learn More
6-Aminobenzothiazole, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484324
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11484324 1 g 1g
11494324 5 g 5g
11404334 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11484324 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12601.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 533-30-2 | C7H6N2S | 150.199 g/mol
6-Aminobenzothiazole is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 6-aminobenzothiazole est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 533-30-2
Formule moléculaire C7H6N2S
Poids moléculaire (g/mol) 150.199
Numéro MDL MFCD00015461
Clé InChI FAYAYUOZWYJNBD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-aminobenzothiazole, 6-benzothiazolamine, benzo d thiazol-6-amine, 6-amino-benzothiazole, benzothiazole, 6-amino, benzothiazol-6-amine, benzothiazol-6-ylamine, unii-9yfg4wuj1g, 9yfg4wuj1g, 1,3-benzothiazol-6-ylamine
CID PubChem 68288
Nom IUPAC 1,3-benzothiazol-6-amine
SMILES C1=CC2=C(C=C1N)SC=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Aminobenzothiazole
Point de fusion 86°C to 90°C
Quantité 1 g
Beilstein 116381
Merck Index 14,425
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 150.2
Pourcentage de pureté ≥98%