Learn More
6-Aminobenzothiazole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Aminobenzothiazole |
| CAS | 533-30-2 |
| Formule moléculaire | C7H6N2S |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 6-Benzothiazolamine, 6-Amino-benzothiazole, (Benzo[d]thiazol-6-yl)amine, (Benzothiazol-6-yl)amine, 1,3-Benzothiazol-6-amine, 6-Amino-1,3-benzothiazole, Benzo[d]thiazol-6-amine, NSC 170647; |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H6N2S/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-4H,8H2 |
| SMILES | C1=CC2=C(C=C1N)SC=N2 |
| Nom IUPAC | 1,3-benzothiazol-6-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 150.2 |
| Poids de la formule | 150.0252 |