Learn More
6-Aminochrysene, MedChemExpress
Code produit 16402986
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16402986 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16402986 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY108315
MedChemExpress 6-Aminochrysene (6-Aminochrysene) is an aromatic amine used as a chemotherapeutic agent in the treatment of splenomegaly, myeloid leukemia, and breast cancer.
6-Aminochrysene (6-Aminochrysene) is an aromatic amine used as a chemotherapeutic agent in the treatment of splenomegaly, myeloid leukemia, and breast cancer.
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Aminochrysene
Forme physique Solid
CAS 2642-98-0
Couleur Jaune
Quantité 25 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H13N
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme 6-Chrysenamine
Informations sur la solubilité DMSO : 250 mg/mL (1027.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C2C=CC=CC2=C3C(C4=CC=CC=C4C=C3)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 243.3
Poids de la formule 243.3
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research