Learn More
Chlorhydrate de 6-aminocoumarine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397606
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397606 5 g 5g
11387606 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11397606 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11168.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 63989-79-7 | C9H8ClNO2 | 197.62 g/mol
6-Aminocoumarin hydrochloride is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate 6-aminocoumarine est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les bases et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63989-79-7
Formule moléculaire C9H8ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 197.62
Numéro MDL MFCD00082671
Clé InChI OSIGAIXSSYAHEG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-aminocoumarin hydrochloride, 6-amino-2h-chromen-2-one hydrochloride, 6-aminochromen-2-one hydrochloride, 2-oxochromen-6-yl azanium chloride, 6-aminocoumarin hci, acmc-20am07, 6-amino-chromen-2-one hydrochloride, 2-oxochromen-6-yl ammonium chloride, 6-amino-2h-chromen-2-one hydrochloride 1:1
CID PubChem 356789
Nom IUPAC 2-oxo-2H-chromen-6-aminium chloride
SMILES [Cl-].[NH3+]C1=CC=C2OC(=O)C=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Aminocoumarin hydrochloride
Point de fusion >260°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 3698955
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 197.62
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Aminocoumarin hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Aminocoumarin hydrochloride