Learn More
MedChemExpress 6-Aminofluorescein
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 g |
| Type de produit | Dye Reagents |
| Poids moléculaire | 347.32 g/mol |
| Solubilité | DMSO : 100 mg/mL (287.92 mM; Need ultrasonic) |
| Contenu et stockage | -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Cible | HBV |
| CAS | 51649-83-3 |
| Synonyme | 6-AF |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.