Learn More
6-(Aminométhyl)indole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15450878
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15450878 250 mg 250mg
15430878 1 g 1g
15440878 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15450878 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54640.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3468-17-5 | C9H10N2 | 146.19 g/mol
6-(Aminomethyl)indole is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 6-(Aminométhyl)indole est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3468-17-5
Formule moléculaire C9H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 146.19
Numéro MDL MFCD06213839
Clé InChI FURRUNQWZZOXOT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h-indole-6-methanamine, 1h-indol-6-yl methanamine, 1h-indol-6-ylmethylamine, 1-1h-indol-6-yl methanamine, 6-aminomethylindole, 6-aminomethyl indole, 1h-indol-6-ylmethyl amine, indole, 6-aminomethyl, c-1h-indol-6-yl-methylamine
CID PubChem 17221101
Nom IUPAC 1H-indol-6-ylméthanamine
SMILES NCC1=CC=C2C=CNC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-(Aminomethyl)indole
Quantité 250 mg
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 146.19
Pourcentage de pureté 97%