Learn More
6-Aminonaphthalen-1-ol, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30944925
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30944925 5 g
30943680 1 g
30930710 250 mg
30936265 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30944925 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD128585g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Aminonaphthalen-1-ol
CAS 23894-12-4
Formule moléculaire C10H9NO
Numéro MDL MFCD00059543
Quantité 5 g
SMILES OC1=C2C=CC(N)=CC2=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 159.18
Pourcentage de pureté 98%