Learn More
6-aminonicotinamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15214604 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15214604 5 g Flacon en verre 5g
15204604 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15214604 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 104150050
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 329-89-5 | C6H7N3O | 137.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 329-89-5
Formule moléculaire C6H7N3O
Poids moléculaire (g/mol) 137.14
Numéro MDL MFCD00006327
Clé InChI ZLWYEPMDOUQDBW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-aminonicotinamide, 2-amino-5-carbamoylpyridine, 3-pyridinecarboxamide, 6-amino, 6-amino-3-pyridinecarboxamide, 6-aminonicotinic acid amide, 6-aminonikotinsaeureamid, nicotinamide, 6-amino, aminonicotinamide, 6-an, 6-amino-nicotinsaeureamid
CID PubChem 9500
ChEBI CHEBI:74514
Nom IUPAC 6-aminopyridine-3-carboxamide
SMILES NC(=O)C1=CC=C(N)N=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Aminonicotinamide
Point de fusion 245°C to 248°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2N(C5H3N)CONH2
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 137.4
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Aminonicotinamide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.